Learn More
Sulfóxido de metilo, + 99,8 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
32.06€ - 833.15€
CAS | 67-68-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H6OS |
Peso molecular (g/mol) | 78.13 |
Número MDL | MFCD00002089 |
Clave InChI | IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide |
PubChem CID | 679 |
ChEBI | CHEBI:28262 |
Nombre IUPAC | metilsulfinilmetano |
SMILES | CS(C)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10043530
|
Thermo Scientific Acros
295522500 |
250 mL | Frasco de vidrio |
32.06€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10562841
|
Thermo Scientific Acros
295520010 |
1 l | Frasco de vidrio |
79.29€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10774923
|
Thermo Scientific Acros
295520025 |
2.5 l | Frasco de vidrio |
161.81€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10022923
|
Thermo Scientific Acros
295520250 |
25 L | Bidón de metal |
833.15€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
67-68-5 | |
78.13 | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
679 | |
metilsulfinilmetano |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
CHEBI:28262 | |
CS(C)=O |
Especificaciones
Methyl sulfoxide | |
67-68-5 | |
1.1000g/mL | |
87°C | |
1.4770 to 1.4800 | |
0.003% max. | |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
01, IV, 1277 | |
01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127 | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
metilsulfinilmetano | |
679 | |
78.13 | |
Extra puro |
18.4°C | |
0.04mg KOH/g max. | |
189.0°C | |
Líquido a 20 °C | |
99.8+% | |
1.1 | |
(CH3)2SO | |
1.987 mPa.s (25°C) | |
0.1% max. | |
15, 3285 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons | |
CS(C)=O | |
78.13 | |
CHEBI:28262 | |
≥99.8% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methyl sulfoxide
RUO - Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sulfóxido de metilo, + 99,8 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals