Learn More
Éter metil terbutílico, extra puro, para HPLC, Fisher Chemical™
C5H12O, número CAS-1634-04-4, mtbe, éter de terbutilo de metilo, éter de t-butilo de metilo, 2-metil-2-metoxipropano, éter de tert-butilo de metilo, éter terciario-butilo de metilo, propano, 2-metoxi-2-metilo, éter de metil-t-butilo, éter de metilo de tert-butilo, éter de metilo de t-butilo, 2,5 l, 54 °C, CHEBI:27642, incoloro
Marca: Fisher Chemical M/4496/17
183.65 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
C5H12O, número CAS-1634-04-4, mtbe, éter de terbutilo de metilo, éter de t-butilo de metilo, 2-metil-2-metoxipropano, éter de tert-butilo de metilo, éter terciario-butilo de metilo, propano, 2-metoxi-2-metilo, éter de metil-t-butilo, éter de metilo de tert-butilo, éter de metilo de t-butilo, 2,5 l, 54 °C, CHEBI:27642, incoloro
Especificaciones
1634-04-4 | |
Incolora | |
Frasco de vidrio ámbar | |
8812 | |
tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane | |
CC(C)(C)OC | |
88.15 | |
CHEBI:27642 | |
268mbar at 20°C |
-110 °C | |
54°C | |
C5H12O | |
2.5 L | |
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N | |
2-metoxi-2-metilpropano | |
15413 | |
88.15g/mol | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
- tert-Butyl methyl ether
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/A§.