Learn More
Metilcloroacetato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
76.58€ - 630.14€
CAS | 96-34-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H5ClO2 |
Peso molecular (g/mol) | 108.52 |
Número MDL | MFCD00000931 |
Clave InChI | QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methyl chloroacetate, chloroacetic acid methyl ester, methyl monochloroacetate, methyl chloroethanoate, acetic acid, chloro-, methyl ester, methyl monochloracetate, methyl alpha-chloroacetate, methylchloroacetate, unii-450vsb182i, ccris 7749 |
PubChem CID | 7295 |
Nombre IUPAC | metilcloroacetato 2 |
SMILES | COC(=O)CCl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10326600
|
Thermo Scientific Acros
148630010 |
1 L | Frasco de vidrio |
76.58€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10376690
|
Thermo Scientific Acros
148630025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
170.85€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10036043
|
Thermo Scientific
148630100 |
10 L | Tambor de plástico |
630.14€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
96-34-4 | |
108.52 | |
QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N | |
7295 | |
COC(=O)CCl |
C3H5ClO2 | |
MFCD00000931 | |
methyl chloroacetate, chloroacetic acid methyl ester, methyl monochloroacetate, methyl chloroethanoate, acetic acid, chloro-, methyl ester, methyl monochloracetate, methyl alpha-chloroacetate, methylchloroacetate, unii-450vsb182i, ccris 7749 | |
metilcloroacetato 2 |
Especificaciones
Methyl chloroacetate | |
-33.0°C | |
1.2300g/mL | |
47°C | |
97.5% min. (GC) | |
ClCH2CO2CH3 | |
MFCD00000931 | |
15,6113 | |
methyl chloroacetate, chloroacetic acid methyl ester, methyl monochloroacetate, methyl chloroethanoate, acetic acid, chloro-, methyl ester, methyl monochloracetate, methyl alpha-chloroacetate, methylchloroacetate, unii-450vsb182i, ccris 7749 | |
QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N | |
metilcloroacetato 2 | |
7295 | |
108.52 | |
Líquido |
96-34-4 | |
Incolora | |
130.0°C to 132.0°C | |
Auténtico | |
C3H5ClO2 | |
1.4210 to 1.4230 | |
02,197 | |
1.23 | |
Solubility in water: 28g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,chloroform,,toluene,acetone,heptane,hexane,cyclohexane,,xylene and ether | |
COC(=O)CCl | |
108.52 | |
1.23 mPa.s (20°C) | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Tóxico en caso de ingestión.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca lesiones oculares graves.
Mortal en caso de inhalación.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Mortal en contacto con la piel.
Puede causar
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Aclarar la piel con agua o ducharse.
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 202-501-1
RUO – Research Use Only