Learn More
Bromuro de metilmagnesio, solución de 3,2 M en 2-MeTHF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
100.50€ - 458.28€
CAS | 75-16-1, 96-47-9 |
---|---|
Fórmula molecular | CH3BrMg |
Peso molecular (g/mol) | 119.24 |
Número MDL | MFCD00000041 |
Clave InChI | AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagent |
PubChem CID | 6349 |
SMILES | C[Mg]Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10472805
|
Thermo Scientific Acros
391121000 |
100 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
100.50€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11395811
|
Thermo Scientific Acros
391128000 |
800 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
458.28€
800 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
75-16-1, 96-47-9 | |
119.24 | |
AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M | |
6349 |
CH3BrMg | |
MFCD00000041 | |
methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagent | |
C[Mg]Br |
Especificaciones
Methylmagnesium bromide | |
Marrón | |
CH3BrMg | |
MFCD00000041 | |
methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagent | |
C[Mg]Br | |
119.24 | |
119.24 |
75-16-1, 96-47-9 | |
Líquido | |
CH3MgBr | |
−11°C | |
AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M | |
magnesio;carbamida;bromuro | |
6349 | |
34 to 36% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
Líquido y vapor altamente inflamables.
Nocivo en caso de ingestión.
Reacciona violentamente con el agua.<b
Declaración de GHS P
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Aclarar la piel con agua o ducharse.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Enjuagar con agua cuidadosamente
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 200-844-1
- Methylmagnesium bromide, 3.2M solution in 2-methyltetrahydrofuran
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P223-Evitar el contacto con el agua.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.