Learn More
Metiltriclorosilano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
23.62€ - 145.90€
CAS | 75-79-6 |
---|---|
Fórmula molecular | CH3Cl3Si |
Peso molecular (g/mol) | 149.48 |
Clave InChI | JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methyltrichlorosilane, trichloro methyl silane, silane, trichloromethyl, methyl-trichlorsilan, methylsilicochloroform, trichloromethylsilicon, methylsilyl trichloride, monomethyltrichlorosilane, silane, methyltrichloro, trichlor-methylsilan |
PubChem CID | 6399 |
Nombre IUPAC | tricloro(metil)silano |
SMILES | C[Si](Cl)(Cl)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10606332
|
Thermo Scientific Acros
127930100 |
10 mL | Frasco de vidrio |
23.62€
10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10705051
|
Thermo Scientific Acros
127935000 |
500 mL | Frasco de vidrio |
56.98€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11905801
|
Thermo Scientific Acros
127930025 |
2.5 L | Frasco de vidrio | N/A | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
75-79-6 | |
149.48 | |
methyltrichlorosilane, trichloro methyl silane, silane, trichloromethyl, methyl-trichlorsilan, methylsilicochloroform, trichloromethylsilicon, methylsilyl trichloride, monomethyltrichlorosilane, silane, methyltrichloro, trichlor-methylsilan | |
tricloro(metil)silano |
CH3Cl3Si | |
JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N | |
6399 | |
C[Si](Cl)(Cl)Cl |
Especificaciones
Methyltrichlorosilane | |
-77.0°C | |
1.2700g/mL | |
−15°C | |
98% min. (GC) | |
CH3SiCl3 | |
11,553; 12,527 | |
methyltrichlorosilane, trichloro methyl silane, silane, trichloromethyl, methyl-trichlorsilan, methylsilicochloroform, trichloromethylsilicon, methylsilyl trichloride, monomethyltrichlorosilane, silane, methyltrichloro, trichlor-methylsilan | |
JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N | |
tricloro(metil)silano | |
6399 | |
149.48 | |
Líquido |
75-79-6 | |
Incolora | |
66.0°C | |
Auténtico | |
CH3Cl3Si | |
1.4100 to 1.4120 | |
1.27 | |
Solubility in water: reacts | |
C[Si](Cl)(Cl)Cl | |
149.48 | |
0.48 mPa.s (20°C) | |
98+% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Tóxico en caso de inhalación.
Líquido y vapor altamente inflamables.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Reacciona violentamente con el agua.
Corrosivo a las res
Declaración de GHS P
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona con abundante agua y jabón.
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
EN CASO DE INGESTIÓN
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 200-902-6
- Methyltrichlorosilane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.