Learn More
Metro™ Cubiertas de gradilla de jaula, esterilizables en autoclave
Tamaño adecuado para gradillas de jaula esterilizables en autoclave Metro
Marca:  Metro™ LC1860AC
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15927011
  • 867.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Calificados para aproximadamente 70 ciclos por cubierta
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Blue
Gradilla de jaula de 45,72 cm (18 pulg) (An)
156,2 cm
157,5 cm
20 in
Cubierta del carro
62 × 20 × 61,5 pulg (157,5 × 50,8 × 156,2 cm)
61,5 in
62 in
Acero inoxidable
50,8 cm