Learn More
Metro™ Cubiertas de gradilla de jaula, esterilizables en autoclave
Tamaño adecuado para gradillas de jaula esterilizables en autoclave Metro
867.00€ - 882.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cubierta del carro |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | Blue |
Altura (imperial) | 61,5 in |
Altura (métrico) | 156,2 cm |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Anchura (imperial) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Anchura (imperial) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15927011
|
Metro™
LC1860AC |
Gradilla de jaula de 45,72 cm (18 pulg) (An) | 20 in | 50,8 cm |
867.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15937011
|
Metro™
LC2460AC |
Gradilla de jaula de 45,72 cm (24 pulg) (An) | 26 in | 66 cm |
882.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Calificados para aproximadamente 70 ciclos por cubierta
Especificaciones
Cubierta del carro | |
Blue | |
156,2 cm | |
157,5 cm |
Esterilizable en autoclave | |
61,5 in | |
62 in |