Learn More
Metro™ High-Density qwikTRAK™ Mobile Unit Kits
Kit provides components for shelving units that fit on tracks for added mobility
Marca:  Metro™ BTMX3
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916881
  • 1060.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Para su uso con los sistemas de estantes Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ y MetroMax iQ™
  • El kit incluye cuatro postes altos móviles de 188 cm (74 pulgadas), cuatro ruedas con ranuras en V; un conjunto de ruedas de canal central de acero inoxidable, parachoques de rosca, soportes de la barra de acoplamiento y otra tornillería
Información de órdenes
Order one kit per mobile system. Shelves are sold separately.
Especificaciones
Especificaciones
Kit de unidad móvil
Sistema de estantes Metro™ MetroMax i™ y Q™
18,5 lb
Polímero
Polímero pesado
Cuatro postes altos móviles de 188 cm (74 pulgadas), cuatro ruedas con ranura en V, un conjunto de ruedas de canal central de acero inoxidable, parachoques de rosca, soportes de la barra de acoplamiento y otra tornillería
8,4kg