Learn More
Metro™ High-Density qwikTRAK™ Mobile Unit Kits
Kit provides components for shelving units that fit on tracks for added mobility
539.00€ - 1150.00€
Especificaciones
Incluye | Cuatro postes altos móviles de 188 cm (74 pulgadas), cuatro ruedas con ranura en V, un conjunto de ruedas de canal central de acero inoxidable, parachoques de rosca, soportes de la barra de acoplamiento y otra tornillería |
---|---|
Tipo de producto | Kit de unidad móvil |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Material | Peso (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Material | Peso (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15986871
|
Metro™
BTMC |
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ Super Adjustable™ | Acero | 25 lb |
539.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15996871
|
Metro™
BTMK3 |
Sistema de estantes Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ | Acero | 25 lb |
923.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15906881
|
Metro™
BTMS |
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ Super Adjustable™ | Acero inoxidable | 25 lb |
1150.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15916881
|
Metro™
BTMX3 |
Sistema de estantes Metro™ MetroMax i™ y Q™ | Polímero | 18,5 lb |
1060.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- For use with Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™ Super Adjustable™ and MetroMax iQ™ shelving systems
- Kit includes four 74 in. (188cm) high mobile posts, four V-groove casters; one stainless steel center channel caster assembly, donut bumpers, tie bar brackets and other hardware
Información de órdenes
Order one kit per mobile system. Shelves are sold separately.
Especificaciones
Cuatro postes altos móviles de 188 cm (74 pulgadas), cuatro ruedas con ranura en V, un conjunto de ruedas de canal central de acero inoxidable, parachoques de rosca, soportes de la barra de acoplamiento y otra tornillería | |
Kit de unidad móvil |