Learn More
Metro™ MetroMax i™ Solid Polymer Shelf
Customize your lab as you see fit. As part of the MetroMax i system, MetroMax i Solid Polymer Shelves allow you to create your own made-to-order shelving system.
Marca:  Metro™ MX1860F
Detalles adicionales : Peso : 8.34400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15947201
  • 310.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Conectores de bloqueo de cuatro cuñas, bastidor y alfombrilla
Descripción
Descripción
El sistema consta de estantes de polímero reforzado con bastidores y conectores para conectar a postes de estantes MetroMax. Añadir ruedas para crear una unidad de almacenamiento móvil.
  • Alfombrillas para estantes fabricadas de polímeros reforzados
  • Elija una cuadrícula sólida o abierta
  • Las alfombrillas sólidas tienen reborde de retención para contener derrames
  • Las alfombrillas ventiladas promueven el flujo de aire
  • El tratamiento Microban™ protege de bacterias, moho, moho y hongos que causan olores, manchas y degradación del producto
  • Conecte en minutos a bastidores(no incluidos) sin herramientas especiales
  • La posición del estante se puede ajustar a lo largo de la altura de los postes cada 1,27 cm (1 pulgada)
  • Resistencia excepcional: estante de hasta 122 cm (48 pulgadas) de longitud con capacidad para 375 kg (800 lb); más de 152 cm de longitud (48 pulgadas) y 275 kg (600 lb.) (distribuidos uniformemente)
  • Adecuado tanto para almacenamiento seco o en condiciones húmedas: tiene garantía de por vida contra el óxido y la corrosión
Los estantes MetroMax no se recomiendan para el uso debajo de -29 °C.
Servicio Técnico
Garantía de por vida contra el óxido y la corrosión
Especificaciones
Especificaciones
60 x 18 in. (152,4 x 45,7 cm)
18 pulg
Estante con alfombrilla sólida
152,4 cm
Alfombrilla, cuadro, cuatro conectores de bloqueo de cuña
60 pulg
45,7 cm
Polímero