Learn More
Metro™ MetroMax i™ Solid Polymer Shelf
Customize your lab as you see fit. As part of the MetroMax i system, MetroMax i Solid Polymer Shelves allow you to create your own made-to-order shelving system.
273.00€ - 394.00€
Especificaciones
Incluye | Alfombrilla, cuadro, cuatro conectores de bloqueo de cuña |
---|---|
Material | Polímero |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15957201
|
Metro™
MX1860G |
60 x 18 in. (152,4 x 45,7 cm) | Estante con alfombrilla de rejilla |
273.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15987201
|
Metro™
MX2460G |
60 x 24 in. (152,4 x 61 cm) | Estante con alfombrilla de rejilla |
335.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15967201
|
Metro™
MX2448G |
48 x 24 in. (122 x 61 cm) | Estante con alfombrilla de rejilla |
283.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15947201
|
Metro™
MX1860F |
60 x 18 in. (152,4 x 45,7 cm) | Estante con alfombrilla sólida |
310.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15997201
|
Metro™
MX2472G |
72 x 24 in. (182,9 x 61 cm) | Estante con alfombrilla de rejilla |
394.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15977201
|
Metro™
MX2460F |
60 x 24 in. (152,4 x 61 cm) | Estante con alfombrilla sólida |
377.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
System consists of reinforced polymer shelves with frames and connectors to connect to MetroMax shelf posts. Add casters to create a mobile storage unit.
- Shelf mats made of reinforced polymers
- Choose from solid or open grid
- Solid mats have retaining lip to contain spills
- Open Grid mats promote airflow
- Microban™ treatment protects against bacteria, mold, mildew, and fungi that cause odors, stains, and product degradation
- Connect in minutes to posts (not included) without special tools
- Shelf position can be adjusted along height of posts every 1.27cm (1 in.)
- Exceptional strength: up to 122cm (48 in.) long shelf holds 375kg (800 lb.); over 152cm long (48 in.), 275kg (600 lb.) (evenly distributed)
- Equally suited for dry storage or damp, humid conditions: lifetime warranty against rust and corrosion
MetroMax shelves are not recommended for use below -29°C
Garantía
Lifetime warranty against rust and corrosion
Especificaciones
Alfombrilla, cuadro, cuatro conectores de bloqueo de cuña | |
Polímero |