Learn More
Metro™ Carro de uso general serie MW con estantes sólidos de alambre
Hecho de estantes Super Erecta™ con manguitos de división de plástico, dos mangos de una pieza y ruedas con amortiguadores con forma de rosca, los carros de uso general Metro de la serie MW con estantes sólidos y de alambre resultan una adición inteligente a cualquier lugar de trabajo.
Marca:  Metro™ MW402
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15977171
  • 728.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Acero inoxidable, estante cromado y material del mango.
Carro
  • Capacidad de carga: 375 lb (170,1kg)
  • Estantes Super Erecta™ totalmente intercambiables
  • El estante central se puede colocar a cualquier altura en incrementos de 2,5 cm.
  • Los mangos de acero inoxidable o cromados de una pieza (según el modelo) añaden rigidez y durabilidad
  • Los carros de 46 cm tienen ruedas de 10 cm de diámetro; los carros de 53 cm y 61 cm de ancho tienen ruedas de 13 cm de diámetro.
  • Tres niveles
  • Capacidad de 170 kg de peso por carro
Estantes macizos
  • Acero inoxidable de calibre 18, doblemente grueso en los bordes para obtener rigidez y resistencia
  • Los bordes elevados ayudan a contener derrames y facilitan la limpieza
  • Las robustas piezas de fundición de las esquinas facilitan el montaje
Estantes de alambre
  • Hay disponibles estantes cromados o de acero inoxidable con diseño de armazón patentado para mayor resistencia
  • Las esquinas se deslizan con facilidad por los manguitos de plástico cónicos especiales que encajan a la perfección para fijarlos de forma segura en su posición
Información de órdenes
Shipped knocked down. Assembles/disassembles quickly and easily without tools.
Especificaciones
Especificaciones
Carro de uso general
NSF
Modelo de 3 capas
Transporte de materiales que requieren una extensión de superficie sólida y lisa
39 in
2 estantes de alambre cromados Super Erecta™ y un estante sólido (plano) de acero inoxidable con manguitos de división de plástico, 2 mangos cromados de una pieza, rueda de 10,16 cm (4 pulg) de diámetro, amortiguadores con forma de rosca de 8,89 cm (3,5 pulg)
45,72 cm
170 kg
3
21,3 kg
30 in
170 kg
Silver
18 × 30 × 39 pulg (45,72 × 76,2 × 99 cm)
Chrome
99 cm
18 in
375 lb
Stainless Steel
Acero inoxidable, cromo
47 lb
76,2 cm