Learn More
Metro™ Carro de uso general serie MW con estantes sólidos de alambre
Hecho de estantes Super Erecta™ con manguitos de división de plástico, dos mangos de una pieza y ruedas con amortiguadores con forma de rosca, los carros de uso general Metro de la serie MW con estantes sólidos y de alambre resultan una adición inteligente a cualquier lugar de trabajo.
630.00€ - 780.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Carro de uso general |
---|---|
Certificaciones/conformidad | NSF |
Descripción | Modelo de 3 capas |
Para utilizar con (aplicación) | Transporte de materiales que requieren una extensión de superficie sólida y lisa |
Material del mango | Chrome |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15977171
|
Metro™
MW402 |
18 × 30 × 39 pulg (45,72 × 76,2 × 99 cm) | 2 estantes de alambre cromados Super Erecta™ y un estante sólido (plano) de acero inoxidable con manguitos de división de plástico, 2 mangos cromados de una pieza, rueda de 10,16 cm (4 pulg) de diámetro, amortiguadores con forma de rosca de 8,89 cm (3,5 pulg) |
710.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15967171
|
Metro™
MW401 |
24 × 18 × 38 pulg (61 × 46 × 97 cm) | 2 estantes de alambre cromados Super Erecta™ y un estante sólido (plano) de acero inoxidable con manguitos de división de plástico, 2 mangos cromados de una pieza, rueda de 10,16 cm (4 pulg) de diámetro, amortiguadores con forma de rosca de 8,89 cm (3,5 pulg) |
630.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15987171
|
Metro™
MW404 |
36 × 21 × 38 pulg (91 × 53 × 97 cm) | 2 estantes de alambre cromados Super Erecta™ y un estante sólido (plano) de acero inoxidable con manguitos de división de plástico, 2 mangos cromados de una pieza, rueda de 12,7 cm (5 pulg) de diámetro, amortiguadores con forma de rosca de 8,89 cm (3,5 pulg) |
780.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Acero inoxidable, estante cromado y material del mango.
Carro
- Capacidad de carga: 375 libra (170,1kg)
- Estantes Super Erecta™ totalmente intercambiables
- El estante central se puede colocar a cualquier altura en incrementos de 2,5 cm (1 pulg)
- Los mangos de acero inoxidable o cromados de una pieza (según el modelo) añaden rigidez y durabilidad
- Los carros de 46 cm (18 pulg) tienen ruedas de 10 cm (4 pulg) de diámetro; los carros anchos tienen 53 cm (21 pulg) y 61 cm (24 pulg) ruedas de 13 cm (5 pulg) de diámetro
- Tres niveles
- Capacidad de 375 libras (170 kg) de peso por carro
- Acero inoxidable de calibre 18, doblemente grueso en los bordes para obtener rigidez y resistencia
- Los bordes elevados ayudan a contener derrames y facilitan la limpieza
- Las robustas piezas de fundición de las esquinas facilitan el montaje
- Hay disponibles estantes cromados o de acero inoxidable con diseño de armazón patentado para mayor resistencia
- Las esquinas se deslizan con facilidad por los manguitos de plástico cónicos especiales que encajan a la perfección para fijarlos de forma segura en su posición
Información de órdenes
Shipped knocked down. Assembles/disassembles quickly and easily without tools.
Especificaciones
Carro de uso general | |
Modelo de 3 capas | |
Chrome | |
170 kg | |
Acero inoxidable, cromo |
NSF | |
Transporte de materiales que requieren una extensión de superficie sólida y lisa | |
375 lb | |
3 |