Learn More
Metro™ Carro de uso general serie MW con estantes sólidos de alambre
Hecho de estantes Super Erecta™ con manguitos de división de plástico, dos mangos de una pieza y ruedas con amortiguadores con forma de rosca, los carros de uso general Metro de la serie MW con estantes sólidos y de alambre resultan una adición inteligente a cualquier lugar de trabajo.
Marca: Metro™ MW404
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Acero inoxidable, estante cromado y material del mango.
Carro
- Capacidad de carga: 375 lb (170,1kg)
- Estantes Super Erecta™ totalmente intercambiables
- El estante central se puede colocar a cualquier altura en incrementos de 2,5 cm.
- Los mangos de acero inoxidable o cromados de una pieza (según el modelo) añaden rigidez y durabilidad
- Los carros de 46 cm tienen ruedas de 10 cm de diámetro; los carros de 53 cm y 61 cm de ancho tienen ruedas de 13 cm de diámetro.
- Tres niveles
- Capacidad de 170 kg de peso por carro
- Acero inoxidable de calibre 18, doblemente grueso en los bordes para obtener rigidez y resistencia
- Los bordes elevados ayudan a contener derrames y facilitan la limpieza
- Las robustas piezas de fundición de las esquinas facilitan el montaje
- Hay disponibles estantes cromados o de acero inoxidable con diseño de armazón patentado para mayor resistencia
- Las esquinas se deslizan con facilidad por los manguitos de plástico cónicos especiales que encajan a la perfección para fijarlos de forma segura en su posición
Información de órdenes
Shipped knocked down. Assembles/disassembles quickly and easily without tools.
Especificaciones
Carro de uso general | |
NSF | |
Modelo de 3 capas | |
Transporte de materiales que requieren una extensión de superficie sólida y lisa | |
38 in | |
2 estantes de alambre cromados Super Erecta™ y un estante sólido (plano) de acero inoxidable con manguitos de división de plástico, 2 mangos cromados de una pieza, rueda de 12,7 cm (5 pulg) de diámetro, amortiguadores con forma de rosca de 8,89 cm (3,5 pulg) | |
91 cm | |
170 kg | |
3 | |
26,8 kg | |
21 in |
170 kg | |
Silver | |
36 × 21 × 38 pulg (91 × 53 × 97 cm) | |
Chrome | |
97 cm | |
36 in | |
375 lb | |
Stainless Steel | |
Acero inoxidable, cromo | |
59 lb | |
53 cm |