Learn More
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Wire Shelving Accessory, 8 in. Shelf Dividers
Tall dividers (8 in.) snap onto wire shelves to partition shelf space for storage optimization.
Marca: Metro™ DD24C
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los divisores también pueden acoplarse a la parte inferior de los estantes. Disponible en cromo o en acero inoxidable tipo 304. Hay más tamaños disponibles.
Especificaciones
Shelf Divider for Wire Shelves | |
8 pulg | |
24 pulg | |
Chrome |
Estante ventilado Metro™ Super Erecta™ | |
20,3 cm | |
61 cm |