Learn More
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Wire Shelving Accessory, 8 in. Shelf Dividers
Tall dividers (8 in.) snap onto wire shelves to partition shelf space for storage optimization.
6.90€ - 31.40€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Estante ventilado Metro™ Super Erecta™ |
---|---|
Altura (imperial) | 8 pulg |
Altura (métrico) | 20,3 cm |
Tipo de producto | Shelf Divider for Wire Shelves |
Material | Chrome |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11791049
|
Metro™
DD18C |
18 pulg |
31.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11701059
|
Metro™
DD24C |
24 pulg |
6.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Dividers can also attach to the top or bottom of shelves.
- Available in Chrome or Type 304 Stainless Steel.
- Other sizes available.
Especificaciones
Estante ventilado Metro™ Super Erecta™ | |
20,3 cm | |
Chrome |
8 pulg | |
Shelf Divider for Wire Shelves |