Learn More
Metro™ Super Erecta™ Wire Shelf, Stainless Steel Finish
Transform your laboratory or workplace storage as you see fit. Metro Super Erecta Wire Shelves in stainless steel finish allow adjustable configurations when used with Metro Super Erecta shelving systems
Marca:  Metro™ 2436NS
Detalles adicionales : Peso : 4.80800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15936661
  • 387.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El diseño ventilado minimiza la acumulación de polvo, permite la circulación libre del aire y una mayor visibilidad de los elementos almacenados
  • Acero inoxidable pulido tipo 304
  • Se utiliza para las aplicaciones y entornos más agresivos
  • Resiste el lavado de carros automático a altas temperaturas y aplicaciones esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
61 x 91,4 in. (24 x 36 cm)
24 pulg
24 pulg
61 cm
91,4 cm
Clips y cuñas de plástico
36 pulg
610 mm
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™
Acero inoxidable