Learn More
Metro™ Estante ventilado Super Erecta™, acabado de acero inoxidable
Wire shelves in stainless steel finish allow adjustable configurations when used with Metro Super Erecta shelving systems.
318.00€ - 990.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Wire Shelf |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (equipo) | Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ |
Incluye | Clips y cuñas de plástico |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Fondo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Fondo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15946611
|
Metro™
1872NS |
45,7 x 183 in. (18 x 72 cm) | 457 mm |
580.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15966681
|
Metro™
3048NS |
76 x 121,9 in. (30 x 48 cm) | 760 mm |
641.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946681
|
Metro™
3036NS |
76 x 91,4 in. (30 x 36 cm) | 760 mm |
549.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916671
|
Metro™
2448NS |
61 x 121,9 in. (24 x 48 cm) | 610 mm |
479.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926591
|
Metro™
1824NS |
45,7 x 61 in. (18 x 24 cm) | 457 mm |
318.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15976671
|
Metro™
2460NS |
61 x 152,4 in. (24 x 60 cm) | 610 mm |
590.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15966601
|
Metro™
1848NS |
45,7 x 121,9 in. (18 x 48 cm) | 457 mm |
382.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15986581
|
Metro™
1472NS |
35,5 x 182,9 in. (14 x 72 cm) | 355 mm |
456.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15996611
|
Metro™
2124NS |
53 x 63 in. (28 x 28 cm) | 530 mm |
369.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15986631
|
Metro™
2148NS |
53 x 21,9 in. (21 x 48 cm) | 530 mm |
429.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946621
|
Metro™
2130NS |
53 x 76 in. (30 x 30 cm) | 530 mm |
374.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936631
|
Metro™
2142NS |
53 x 106,6 in. (21 x 42 cm) | 530 mm |
429.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15986661
|
Metro™
2442NS |
61 x 106,6 in. (24 x 42 cm) | 610 mm |
479.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946671
|
Metro™
2454NS |
61 x 137 in. (24 x 54 cm) | 610 mm |
590.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926691
|
Metro™
3072NS |
76 x 182,9 in. (30 x 72 cm) | 760 mm |
861.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916701
|
Metro™
3636NS |
91 x 91 in. (36 x 36 cm) | 910 mm |
610.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15986701
|
Metro™
3672NS |
91 x 182,9 in. (36 x 72 cm) | 910 mm |
990.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15956701
|
Metro™
3660NS |
91 x 152,4 cm | 910 mm |
836.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
- Open-wire design minimizes dust accumulation, allows free circulation of air and greater visibility of stored items
- Type 304 polished stainless steel
- Used for the most aggressive applications and environments
- Stands up to high temperature automated cart wash and autoclave applications
Specifications
Wire Shelf | |
Acero inoxidable | |
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ | |
Clips y cuñas de plástico |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Metro™ Estante ventilado Super Erecta™, acabado de acero inoxidable