Learn More
Metro™ Super Erecta™ Wire Shelf, Stainless Steel Finish
Transform your laboratory or workplace storage as you see fit. Metro Super Erecta Wire Shelves in stainless steel finish allow adjustable configurations when used with Metro Super Erecta shelving systems
Marca:  Metro™ 3672NS
Detalles adicionales : Peso : 13.06400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15986701
  • 965.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El diseño ventilado minimiza la acumulación de polvo, permite la circulación libre del aire y una mayor visibilidad de los elementos almacenados
  • Acero inoxidable pulido tipo 304
  • Se utiliza para las aplicaciones y entornos más agresivos
  • Resiste el lavado de carros automático a altas temperaturas y aplicaciones esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
91 x 182,9 in. (36 x 72 cm)
36 pulg
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™
Clips y cuñas de plástico
910 mm
Acero inoxidable