Learn More
Metro™ Accesorio para estantería de alambre Super Erecta™, ruedas de tubo
Choose from various types of casters to match your corrosion resistance needs
Marca: Metro™ 5MDBA
Detalles adicionales : Peso : 0.72800kg
Alertas:
El peso total del equipo y la carga no debe superar tres veces la capacidad de carga por rueda.
Includes: Amortiguadores con forma de rosca.
Descripción
Las opciones de rueda incluyen tubo estándar, polímero, carro de acero inoxidable lavable y esterilizable en autoclave a altas temperaturas. Las ruedas de polímero y de acero inoxidable proporcionan una gran resistencia a la corrosión, eficiencia y mayor durabilidad. Ruedas disponibles en estilos de giro, freno giratorio o rígido.
- Las ruedas de tubo rígido se adquieren en parejas para facilitar el seguimiento y la gestión
- Se proporcionan canales de rueda rígidos con cada dos ruedas de tubo rígido en función de la anchura del estante
- Las ruedas de polímero ofrecen resistencia a la corrosión y durabilidad mejorada
- Asta completamente de polímero, eje y componentes de acero inoxidable
- Rueda de poliuretano
- Cojinete de eje de estilo de manga
- Mecanismo de freno opcional accionado con dedo del pie
- Selladas con lubricante con conexiones zerk en giro y eje
- Temperatura nominal hasta 149 °C
Información de órdenes
Se debe conocer el ancho de estante cuando se soliciten ruedas rígidas. Los frenos se accionan con el pie.
Especificaciones
Anillo de módulo alto | |
5 pulg | |
Sí | |
111 kg | |
Estantería de alambre Metro™ Super Erecta™ | |
200 lb |
De - 40 a 180 °F | |
Rueda de tubo de freno | |
12,7 cm | |
De -40 °C a 82 °C | |
No esterilizable en autoclave | |
Acero |