Learn More
Metro™ Type 304 Stainless Steel Garment Racks
Open wire construction promotes laminar air flow, Metro Type 304 Stainless Steel Garment Racks have unique hanger capture mechanism that provides theft deterrance.
Marca:  Metro™ GRW2448S
Detalles adicionales : Peso : 6.68000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15956921
  • 1565.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Estructura de tipo 304 de acero inoxidable Super Erecta™ y construcción probada en todo
  • Versiones disponibles para montaje en pared y en posición vertical
  • La construcción ventilada promueve el flujo de aire laminar
  • Se incluyen perchas de acero inoxidable electropulidas de tipo 304. Las perchas están separadas en intervalos de 7,62 cm
  • El mecanismo de agarre de perchas único evita robos
  • De fácil montaje
  • Plataformas triangulares de acero inoxidable ajustables para montaje en el suelo
  • La unidad vertical no es conductora, pero se puede hacer conductora si se le añade clips dividido, separados de aluminio (9986Z)
  • El estilo de montaje en el suelo es de 189,5 cm de altura. El estilo de montaje en pared es de 19,05 cm de altura
Especificaciones
Especificaciones
48 x 24 in. (122 x 61 cm)
48 pulg
122 cm
24 pulg
61 cm