Learn More
Metro™ Type 304 Stainless Steel Garment Racks
Open wire construction promotes laminar air flow, Metro Type 304 Stainless Steel Garment Racks have unique hanger capture mechanism that provides theft deterrance.
1245.00€ - 2155.00€
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15946921
|
Metro™
GRW2436S |
36 pulg | 91,4 cm |
1245.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15966921
|
Metro™
GRW2460S |
60 pulg | 152,4 cm |
1985.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15956921
|
Metro™
GRW2448S |
48 pulg | 122 cm |
1565.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15976921
|
Metro™
GRW2472S |
72 pulg | 182,5 cm |
2155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Type 304 Stainless steel and Proven Super Erecta™ construction throughout
- Floor-mountable upright and wall mount versions available
- Open wire construction promotes laminar air flow
- Electro-polished, Type 304 Stainless steel hangers are included. Hangers are spaced at 7.62cm (3 in.) intervals
- Unique hanger capture mechanism provides theft deterrance
- Easy to assemble
- Adjustable stainless steel triangular foot plates provided for floor mounting
- Upright unit is non-conductive, but can be made conductive with the addition of aluminum split sleeves (9986Z)
- Floor Mount style is 189.5cm (74.625 in.) tall. Wall Mount style is 19.05cm (7.5 in.) high
Especificaciones
24 pulg | |
61 cm |