Learn More
Mettler Toledo™ Adaptadores para modelos de instrumentos SevenGo™
Accesorio para su uso con modelos de instrumentos SevenGo.
116.00€
Código de producto | Marca | Tipo | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11977731
|
Mettler Toledo™
51302329 |
Adaptador de conductividad LTW-miniDIN | FiveGo, Seven2Go, Seven2Go Pro, SevenGo Duo, SevenGo Duo Pro |
116.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
LTW-MiniDin Conductivity Adapter
- The appropriate cable to connect the conductivity sensor mini DIN to a portable meter. Adapter is required for the following meters: FiveGo, Seven2Go, Seven2Go Pro, SevenGo Duo, SevenGo Duo Pro.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Mettler Toledo™ Adaptadores para modelos de instrumentos SevenGo™