Learn More
Mettler Toledo™ Adaptadores para modelos de instrumentos SevenGo™
Accesorio para su uso con modelos de instrumentos SevenGo.
Marca:  Mettler Toledo™ 51302329
110.20 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11977731
  • 116.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Adaptador de conductividad LTW-miniDIN
  • El cable adecuado para conectar el sensor de conductividad mini DIN a un medidor portátil.  El adaptador es necesario para los siguientes medidores: FiveGo, Seven2Go, Seven2Go Pro, SevenGo Duo, SevenGo Duo Pro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador de conductividad LTW-miniDIN
FiveGo, Seven2Go, Seven2Go Pro, SevenGo Duo, SevenGo Duo Pro
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Mettler Toledo™ Adaptadores para modelos de instrumentos SevenGo™ > Adaptador de conductividad