Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Crossflow Filtration Cassettes, 3–100 kDa MWCO
Pierce Crossflow Cassettes are membrane-based devices designed for concentrating and diafiltration of sample solutions such as proteins, lipids, viruses, and cell culture supernatants with volumes from 0.50–3 L. Suited for manufacturing and pilot-scale tangential flow filtration processes.
Marca:  Thermo Scientific™ A57930
392.01 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18091673
  • 588.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Filtro de membrana
Labscale TFF system
PES
1.2 nm
Certificado de calidad
Cassette
Polipropileno
3 kDa
No estéril
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Pierce™ Crossflow Filtration Cassettes, 3–100 kDa MWCO > 3 kDa MWCO, 1 cassette