Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodo de pH InLab™ Dairy
Electrodo de pH con junta cerámica triple, diseñado para muestras que contienen proteínas, como productos lácteos, leche y crema.
Marca: METTLER TOLEDO™ 59904591
372.96 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para su uso con los medidores SevenExcellence y SevenCompact de METTLER TOLEDO, así como con otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
- Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
- Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
- Leche y crema
- Muestras que contienen proteínas
- Emulsión
Accesorios y cuidado
- Junta cerámica triple
- Cristal de membrana A41
- FRISCOLYT-B™ rellenable (51343185): Mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
- Almacenar en 3 M KCl (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
- Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116).
Especificaciones
Electrodo de pH InLab Dairy | |
Triple/cerámico | |
De 0 a 12 | |
Electrodo combinado | |
Se utiliza para perforar medios blandos o en muestras acuosas | |
ARGENTHAL | |
InLab™ Dairy | |
De 0 °F a 212 °F | |
4,7 in | |
0,47 in |
S7 | |
Vidrio | |
De 0 °C a 100 °C | |
FRISCOLYT-B | |
De S7 a BNC (30281915) | |
Vidrio A41 | |
3mol KCl | |
De 0 °C a 100 °C | |
120 mm | |
12 mm |
Título del producto
METTLER TOLEDO™ Electrodo de pH InLab™ Dairy > InLab Dairy; junta cerámica triple; cabeza de tornillo S7
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido