Learn More
METTLER TOLEDO™ Semiceldas de referencia InLab™
Para aplicaciones rutinarias y mediciones en semiceldas de iones selectivos y pH. Las semiceldas de referencia Mettler Toledo InLab protegen contra las muestras orgánicas y corrosivas y son ideales para lograr la precisión óptima sin iones de plata a diversas temperaturas de las muestras.
Marca: METTLER TOLEDO™ 51343191
292.16 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
- Para su uso con los medidores SevenExcellence y SevenCompact de METTLER TOLEDO, así como con otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
- Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
- Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicación destacada
- Para su uso con electrodos de medición de semicelda
Accesorios y cuidado
- Tipo de conector S7: Se requiere cable S7 a tipo banana de 2 mm (30281923)
- InLab Reference: junta cerámica
- InLab Reference Plus: junta de manguito de PTFE móvil
- InLab Reference Flow: junta cerámica triple
- Almacenar en 3 M KCl (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
- Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116
Especificaciones
S7 | |
Vidrio | |
Electrodo de referencia de semicelda | |
Para aplicaciones de rutina y mediciones en semiceldas de ion selectivo | |
InLab™ Reference Plus | |
De 32 °F a 140 °F | |
4,72 in | |
0,47 in |
Manguito de PTFE | |
De 0 °C a 60 °C | |
3 mol/l KCl | |
AAg/AgCl | |
Gel | |
De 0 °C a 60 °C | |
12 cm | |
1,2 cm |