Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos combinados de epoxi de iones selectivos perfectION™
Permite la determinación rápida y sencilla de la concentración y actividad de una gran variedad de iones disueltos.
Marca: METTLER TOLEDO™ 51344718
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Antes del primer uso, enjuague el electrodo con agua destilada y sumérjalo en el estándar apropiado durante 24-48 horas y luego llénelo con electrolito de referencia (consulte la tabla anterior).
- Para obtener resultados precisos, es necesario añadir una solución ISA (ajustador de la fuerza iónica) a todos los estándares de calibración y a las muestras antes de la medición.
- Consulte el manual del usuario del electrodo para conocer la proporción adecuada de solución ISA con respecto al volumen de la muestra.
- Añada la solución de relleno cada día antes de utilizar el electrodo (al menos 2,5 cm por encima del nivel de la muestra en el vaso).
- Asegúrese de enroscar bien el tapón inmediatamente después del uso.
- La solución de relleno dentro del electrodo no debe dejarse evaporar, ya que se producirá una cristalización.
- Para el almacenamiento entre mediciones y hasta tres días, almacenar en el estándar apropiado.
- Para el almacenamiento a largo plazo, consulte el manual de usuario específico del electrodo ISE.
- La membrana sensora se desgastará con el tiempo; cada membrana puede durar unos seis meses con un uso normal, pero la vida útil real dependerá del tipo de muestras que se midan.
- Las interferencias de iones competidores son comunes. Consulte el manual del usuario del electrodo ISE para conocer las posibles interferencias.
- Compatible con sobremesa METTLER TOLEDO SevenExcellence, Seven2Go y SevenGo portátil
- Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Especificaciones
Para la determinación de iones de yoduro | |
Electrolito de ión D | |
3,9 ft | |
1,2 m | |
De 32 °F a 176 °F | |
De 0 a 12 | |
Estado sólido | |
Estado sólido | |
De 0 °C a 80 °C |
Cable BNC fijo de 1,2 m | |
4,75 in | |
120 mm | |
Eje de epoxi | |
Soluciones necesarias: Electrolito de referencia - Electrolito de iones D - 51344753 Ajustador de fuerza iónica - 51344760 | |
Cl-, Br- | |
Electrodo combinado perfectION I- | |
Electrodo de ión selectivo | |
De 0,005 a 127 000 mg/l |