Learn More
Mettler Toledo™ Electrodos de pH de titulación “plug and play” de vidrio
For direct pH measurements and acid/base titrations in aqueous or non-aqueous media. Mettler Toledo pH Plug and Play Glass Titration Electrodes includes a Plug and Play sensor with integrated sensor chip for secure handling.
682.38€ - 1624.61€
Especificaciones
Material | Vidrio |
---|---|
Tipo | Electrodo de pH «plug and play» |
Para utilizar con (aplicación) | Para mediciones de pH y titulaciones de ácido/base |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Junta | Incluye | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Junta | Incluye | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11347260
|
Mettler Toledo™
51109504 |
12 mm | Vidrio esmerilado | Diafragma con manguito móvil para titulaciones acuosas de ácido/base | DGi115-SC |
826.11€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12724922
|
Mettler Toledo™
51109502 |
12 mm | Tefzel móvil | Diafragma con manguito móvil para titulación no acuosa | DGi113-SC |
1195.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12134712
|
Mettler Toledo™
51109507 |
3 mm | Pin cerámico | Chip de sensor, para soluciones acuosas | DGi101-SC |
1165.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15137132
|
Mettler Toledo™
51109506 |
12 mm | Exterior de vidrio esmerilado, pin cerámico en el interior | Sensor de temperatura integrado, para medios acuosos | DGi117-agua |
1624.61€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11337260
|
Mettler Toledo™
51109500 |
12 mm | Pin cerámico | Base de ácido multifacética para solución acuosa | DGi111-SC |
693.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12734922
|
Mettler Toledo™
51109503 |
12 mm | Tefzel móvil | Diafragma con manguito móvil, para soluciones acuosas | DGi114-SC |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Sistema de referencia ARGENTHAL™ incluido
- Incluye electrolito de referencia rellenable
- El material del eje es vidrio
- Longitud, 150 mm; diámetro, 12 mm,
Modelo DGi101-SC y DGi102-U-Mini
- Vidrio de membrana de tipo U-glass
- El diafragma es un pin de cerámica
- Trampa de iones de plata para garantizar que el electrolito está completamente libre de iones de plata
DGi111-SC
- Vidrio de membrana de tipo cónico HA
- El diafragma es un pin de cerámica
- Trampa de iones de plata para garantizar que el electrolito está completamente libre de iones de plata
DGi113-SC
- Vidrio de membrana de tipo cilíndrico A41
- Unión de manguito de PTFE móvil
- Manguito de vidrio integrado para una fijación segura al cabezal de titulación
DGi115-SC
- Vidrio de membrana de tipo cilíndrico HA
- Unión de manguito de vidrio esmerilado
- Trampa de iones de plata para garantizar que el electrolito está completamente libre de iones de plata
DGi114-SC
- Vidrio de membrana de tipo cilíndrico HA
- Unión de manguito de PTFE móvil
DGi116-Solvent
- Membrana de vidrio de tipo esférico A41 de baja resistencia para una respuesta de pH rápida, sensible y resistente a productos químicos
- La unión de manguito de vidrio fácil de limpiar proporciona un flujo uniforme de electrolitos
- Protección de oro para una eficiente protección eléctrica y estática
- Unión de manguito de vidrio esmerilado móvil
DGi117-Water
- Construcción de unión doble
- Unión de manguito de vidrio esmerilado fija
- Incluye sensor de temperatura Pt1000
- Manguito de vidrio integrado para una fijación segura al cabezal de titulación
- Protección de oro contra efectos electrostáticos
- Vidrio de membrana de tipo esférico LoT
- Membrana de vidrio esférico de baja resistencia
- Tapón de rosca Multipin™ para la conexión segura de electrodo combinado y cable de sonda de temperatura
Especificaciones
Vidrio | |
Electrodo de pH «plug and play» | |
Para mediciones de pH y titulaciones de ácido/base |