Learn More
Mettler Toledo™ Módulos de expansión para medidores SevenExcellence™
El diseño modular de SevenExcellence le permite ampliar su instrumento con parámetros de medición adicionales para cumplir las necesidades futuras en cualquier momento.
Marca:  Mettler Toledo™ 30034475
46.75 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13450689
  • 47.95€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Solo tiene que añadir la nueva unidad de expansión, encender el instrumento y la nueva unidad de expansión se reconocerá automáticamente y estará lista para usarla. SevenExcellence se adapta a un total de tres unidades de expansión en cualquier composición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Módulo en blanco
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Mettler Toledo™ Módulos de expansión para medidores SevenExcellence™ > Módulo en blanco