Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidor de pH de sobremesa SevenExcellence™ S400
El medidor S400 es un medidor de pH, Redox/ORP e ISFET. Se puede ampliar con módulos adicionales para medir la conductividad, resistividad, DO, BOD, ISE, salinidad y TDS. Tiene una pantalla táctil intuitiva, la capacidad de crear atajos de medición y puede exportar datos a una impresora, archivo Excel o sistema LIMS.
2885.00€ - 3365.00€
Especificaciones
Exactitud (mV) | ± 0,1 |
---|---|
Exactitud (pH) | ±0.002 |
Exactitud (temperatura) | ± 0,1 °C |
Salidas | USB, RS232 y Ethernet |
Intervalo (pH) | De - 2 a 20 |
Código de producto | Marca | Incluye | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13457806
|
METTLER TOLEDO™
30046241 |
Medidor de pH S400; electrodo InLab Expert Pro-ISM; soporte de electrodo; 2 sobres de tampón para pH 4,01, 7, 9,21 y 10,01; clave de activación de pH EasyDirect (software de gestión de datos de pH); certificado de pruebas, guía para la medidor de pH | Kit S400 - Aplicaciones estándar |
3120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13440679
|
METTLER TOLEDO™
30046240 |
Medidor de pH S400; soporte de electrodo; 2 sobres de tampón para pH 4,01, 7, 9,21 y 10,01; clave de activación de pH EasyDirect (software de gestión de datos de pH); certificado de pruebas | Medidor de pH S400 |
2885.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13420679
|
METTLER TOLEDO™
30046242 |
Medidor de pH S400; electrodo InLab Routine Pro-ISM; soporte de electrodo; 2 sobres de tampón para pH 4,01, 7, 9,21 y 10,01; clave de activación de pH EasyDirect (software de gestión de datos de pH); certificado de pruebas, guía para la medidor de pH; cable de electrodo Multipin-BNC/RCA de 1,2 m | Kit S400 - Aplicaciones en Biología y Ciencias de la vida |
3365.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Soporte de calibración profesional, incluida calibración automática con cambiador de muestras opcional Rondolino
- Gran pantalla en color de 7 pulg y guía de menús intuitiva en 10 idiomas
- Concepto de método flexible para ofrecer una alta reproducibilidad y seguridad
- Seguridad adicional gracias a la sofisticada gestión de usuarios y la tecnología Intelligent Sensor Management (ISM)
- Interfaces integradas (USB, RS-232 y Ethernet) para intercambio de datos
- Paquete completo de cualificación opcional que incluye IQ/OQ/PQ
Información de órdenes
- S400 Basic: SevenExcellence pH/mV (instrumento con una unidad de ampliación de pH/mV y dos unidades de ampliación vacías)
- Kit S44: Versión en kit (S400-Basic, más InLab™ Expert Pro-ISM, guía para medición de pH y sobres de calibración)
- S400-Bio: Versión de kit de biotecnología (S400-Basic, más kit de cables InLab Routine Pro-ISM, guía para medición de pH y sobres de calibración)
- S400-ISFET: Versión de kit ISFET (S400-Basic, más sensor ISFET de laboratorio InLab 490, guía para medición de pH y sobres de calibración)
- S400-Micro: Versión de kit de ciencias de la vida (S400-Basic, más InLab Ultra-Micro, guía para medición de pH y sobres de calibración)
- S400-UMIX: Versión de kit de reproducibilidad (S400-Kit, más agitador magnético uMix™)
Especificaciones
± 0,1 | |
± 0,1 °C | |
De - 2 a 20 | |
Máx. de 5 puntos, 8 grupos de tampón predefinidos y 20 definidos por el usuario | |
0,1/1 mV | |
0,1 °C | |
20,000 | |
Desde 0,001 hasta 1 |
±0.002 | |
USB, RS232 y Ethernet | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
De – 2000 a 2000 mV | |
De -30 °C a +130 °C | |
TFT | |
0,001 μS/cm a 2000 mS/cm | |
13 predefinidos y 20 estándares definidos por el usuario |