Learn More
Mettler Toledo™ Electrodos combinados de epoxi de iones selectivos perfectION™
Permite la determinación rápida y sencilla de la concentración y actividad de una gran variedad de iones disueltos.
Brand: Mettler Toledo™ 51344852
364.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Permite determinaciones precisas y membranas reemplazables para una medición de iones óptima
- Electrodo de ión selectivo combinado
- Membrana de polímero
- Conector Lemo
Specifications
Puede fluir fácilmente a través de la junta y la junta se limpia de forma óptima entre las mediciones; el electrolito se puede vaciar o rellenar fácilmente. | |
ISA | |
Módulo de membrana ISE combinado | |
De 0° a 40 °C |
Lemo | |
De 32° a 104 °F | |
ISE de NO-3 combinado PerfectION |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction