Learn More
Mettler Toledo™ Electrodos combinados de epoxi de iones selectivos perfectION™
Permite la determinación rápida y sencilla de la concentración y actividad de una gran variedad de iones disueltos.
409.00€ - 1620.00€
Especificaciones
Aplicaciones | Puede fluir fácilmente a través de la junta y la junta se limpia de forma óptima entre las mediciones; el electrolito se puede vaciar o rellenar fácilmente. |
---|---|
Tipo de solución de llenado | ISA |
Temperatura de funcionamiento (imperial) | De 32° a 104 °F |
Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0° a 40 °C |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11937831
|
Mettler Toledo™
|
ISE de Ksuperscript+ combinado PerfectION |
1620.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11907941
|
Mettler Toledo™
51344852 |
ISE de NO-3 combinado PerfectION |
409.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11987931
|
Mettler Toledo™
51344850 |
ISE de Ca-2 combinado perfectION |
409.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Electrodo combinado de ion selectivo
- Disponible con membrana de matriz de polímero o de estado sólido adecuada para la determinación precisa de iones específicos
- Cuerpos de epoxi
- 120 mm de longitud (4.75 pulg) y 12 mm (0.5 pulg) de diámetro
Nota.
No utilizar con etanol
Especificaciones
Puede fluir fácilmente a través de la junta y la junta se limpia de forma óptima entre las mediciones; el electrolito se puede vaciar o rellenar fácilmente. | |
ISA | |
De 32° a 104 °F | |
De 0° a 40 °C |