Learn More
Mettler Toledo™ Electrodos combinados de epoxi de iones selectivos perfectION™
Permite la determinación rápida y sencilla de la concentración y actividad de una gran variedad de iones disueltos.
Marca:  Mettler Toledo™
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11937831
  • 1620.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Permite determinaciones precisas y membranas reemplazables para una medición de iones óptima
  • Electrodo de ión selectivo combinado
  • Membrana de polímero
  • Conector Lemo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Puede fluir fácilmente a través de la junta y la junta se limpia de forma óptima entre las mediciones; el electrolito se puede vaciar o rellenar fácilmente.
ISA
Módulo de membrana ISE combinado
De 0° a 40 °C
Lemo
De 32° a 104 °F
ISE de Ksuperscript+ combinado PerfectION