Learn More
Mettler Toledo™ Electrodos combinados de epoxi de iones selectivos perfectION™
Permite la determinación rápida y sencilla de la concentración y actividad de una gran variedad de iones disueltos.
Marca: Mettler Toledo™ 51344850
308.56 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Permite determinaciones precisas y membranas reemplazables para una medición de iones óptima
- Electrodo de ión selectivo combinado
- Membrana de polímero
- Conector Lemo
Información de órdenes
Para otros electrodos de ion selectivo y para kits de membranas que no se incluyen aquí, póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de Fisher Scientific™.
Especificaciones
Puede fluir fácilmente a través de la junta y la junta se limpia de forma óptima entre las mediciones; el electrolito se puede vaciar o rellenar fácilmente. | |
ISA | |
1,2m | |
Módulo de membrana ISE combinado | |
De 0° a 40 °C |
BNC | |
3,9 ft | |
De 32° a 104 °F | |
ISE de Ca-2 combinado perfectION |