Learn More
Merck Membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™: 0.22 μm de tamaño de poro
Diseñadas para una amplia gama de aplicaciones de investigación y analíticas. Las membranas de ésteres de celulosa mixta EMD Millipore MF-Millipore™ con tamaño de poro de 0.22 μm están disponibles en una amplia gama de diámetros. Compuestas de membranas de celulosa mixta lisa.
Marca:  Merck GSWP09000
Detalles adicionales : CAS : 9004-70-0 Peso : 2.13190kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10607111
  • 595.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Diseñadas para una amplia gama de aplicaciones de investigación y analíticas.La membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™, tamaño de poro 0,22μm están disponibles en una amplia gama de diámetros.Compuestas de membranas de celulosa mixta lisa.
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han convertido a los filtros de membrana MF-Millipore™ en una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación.
Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™.
Características y ventajas:
  • Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
  • Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada
  • Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Blanca
0,22 μm
18 ml/min x cm2
Hidrófilo
100/paq.
Membranas de filtración
90 mm
≥3,52 bares, aire con agua
Ésteres de celulosa mixta (MCE)
No estéril
2 l/min/cm2
100Pack
150 µm
Hidrófilo
90 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • MCE .22UM WH PL 90MM 100/PK
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.