Learn More
Merck Membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™: 0.22 μm de tamaño de poro
Diseñadas para una amplia gama de aplicaciones de investigación y analíticas. Las membranas de ésteres de celulosa mixta EMD Millipore MF-Millipore™ con tamaño de poro de 0.22 μm están disponibles en una amplia gama de diámetros. Compuestas de membranas de celulosa mixta lisa.
181.00€ - 595.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Punto de burbuja | ≥3,52 bares, aire con agua |
Color | Blanca |
Material | Ésteres de celulosa mixta (MCE) |
Tamaño de poro | 0,22 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10742911
|
Merck
GSWP02500 |
25 mm |
210.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10596512
|
Merck
GSWP04700 |
47 mm |
298.00€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10607111
|
Merck
GSWP09000 |
90 mm |
595.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10722721
|
Merck
GSWP14250 |
142 mm |
550.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10369590
|
Merck
GSWP01300 |
13 mm |
181.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Diseñadas para una amplia gama de aplicaciones de investigación y analíticas.La membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™, tamaño de poro 0,22μm están disponibles en una amplia gama de diámetros.Compuestas de membranas de celulosa mixta lisa.
- Hidrófilas en color blanco con superficie plana
- Compuestas de una combinación biológicamente inerte de nitrato de celulosa y de acetato de celulosa
- Utilizadas ampliamente en aplicaciones de investigación/análisis
- Membranas con un grosor de 150 µm y poros de 0.22 µm
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Blanca | |
0,22 μm | |
18 ml/min x cm2 | |
Hidrófilo | |
Membranas de filtración |
≥3,52 bares, aire con agua | |
Ésteres de celulosa mixta (MCE) | |
No estéril | |
2 l/min/cm2 | |
150 µm | |
Hidrófilo |