Learn More
Merck Membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™: 0.45μm Tamaño de poro
Diseñadas para una amplia gama de aplicaciones de investigación y analíticas. Las membranas de ésteres de celulosa mixta EMD Millipore MF-Millipore™ con tamaño de poro de 0.45 μm están disponibles en una amplia gama de diámetros. Compuestas por una membrana de celulosa mixta en color negro o blanco con una superficie con rejilla o lisa.
Marca: Merck HAWP03700
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descripción
Diseñadas para una amplia gama de aplicaciones de investigación y analíticas.La membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™, tamaño de poro 0,45μm están disponibles en una amplia gama de diámetros.Compuestas por una membrana de celulosa mixta en color negro o blanco con una superficie con rejilla o lisa.
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han convertido a los filtros de membrana MF-Millipore™ en una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación.Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™.
Características y ventajas:
- Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
- Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada
- Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
Especificaciones
4 l/min/cm2 | |
≥1,8 bares, aire con agua | |
Monitores de análisis de aerosoles Millipore™ | |
0,45 μm | |
HAWP | |
Aclarado de soluciones acuosas, análisis de partículas y análisis de microbiología | |
HAWP | |
Almohadillas absorbentes finas | |
100Pack | |
Plano | |
75 °C | |
Membranas de filtración | |
1,4 in | |
37 mm |
No esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Ésteres de celulosa mixta (MCE) (nitrato y acetato) | |
No estéril | |
60 ml/min x cm2 | |
4 l/min/cm2 | |
Hidrófilo | |
Plano | |
150μg/cm2 | |
167 °F | |
150 µm | |
Hidrófilo | |
3,7 cm |
Seguridad y manipulación
- monitor refills MCE 0.45µm WH PL 37mm
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizarpolvo para la extinción.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose, octylphenol polyethoxyethanol