Learn More
Merck Membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™: 0.45μm Tamaño de poro
Diseñadas para una amplia gama de aplicaciones de investigación y analíticas. Las membranas de ésteres de celulosa mixta EMD Millipore MF-Millipore™ con tamaño de poro de 0.45 μm están disponibles en una amplia gama de diámetros. Compuestas por una membrana de celulosa mixta en color negro o blanco con una superficie con rejilla o lisa.
141.00€ - 915.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Ésteres de celulosa mixta (MCE) |
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Esterilidad | No estéril |
Caudal | 60 ml/min x cm2 |
Código de producto | Marca | Color | Diámetro del filtro (métrico) | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Diámetro del filtro (métrico) | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10697871
|
Merck
HAWP02400 |
Blanca | 24 mm | 100Pack |
144.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10529202
|
Merck
HAWP02500 |
Blanca | 25 mm | 100Pack |
194.00€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10176580
|
Merck
HABP04700 |
Negra | 47 mm | 100Pack |
281.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10034410
|
Merck
HAWP04700 |
Blanco | 47 mm | 100Pack |
279.00€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10186180
|
Merck
HAWP01300 |
Blanca | 13 mm | 100Pack |
141.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10400781
|
Merck
HAWP14250 |
Blanca | 142 mm | 50Pack |
545.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10576512
|
Merck
HAWP09000 |
Blanca | 90 mm | 100Pack |
600.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10543372
|
Merck
HAWP00010 |
Blanco | 300 mm | 1Pack |
580.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10676931
|
Merck
HABP02500 |
Negra | 25 mm | 100Pack |
236.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10537492
|
Merck
HAWP03700 |
Blanco | 37 mm | 100Pack |
259.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11874031
|
Merck
HAWP0470M |
Blanco | 47 mm | 50Pack |
915.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11740443
|
Merck
HAWP04700F1 |
Blanco | 47 mm | 100Pack |
675.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Diseñadas para una amplia gama de aplicaciones de investigación y analíticas.La membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™, tamaño de poro 0,45μm están disponibles en una amplia gama de diámetros.Compuestas por una membrana de celulosa mixta en color negro o blanco con una superficie con rejilla o lisa.
- Membranas hidrófilas en color blanco o negro con una superficie plana o cuadriculada
- Compuestas de una combinación biológicamente inerte de nitrato de celulosa y de acetato de celulosa
- Utilizadas ampliamente en aplicaciones de investigación/análisis
- Las membranas tienen un grosor de 150 μm, con poros de 0.45 μm
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
0,45 μm | |
60 ml/min x cm2 | |
Membranas de filtración |
Ésteres de celulosa mixta (MCE) | |
No estéril | |
150 µm | |
Hidrófilo |