Learn More
Merck Membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™: 0.45μm Tamaño de poro
Diseñadas para una amplia gama de aplicaciones de investigación y analíticas. Las membranas de ésteres de celulosa mixta EMD Millipore MF-Millipore™ con tamaño de poro de 0.45 μm están disponibles en una amplia gama de diámetros. Compuestas por una membrana de celulosa mixta en color negro o blanco con una superficie con rejilla o lisa.
Marca: Merck HAWP0470M
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Diseñadas para una amplia gama de aplicaciones de investigación y analíticas.La membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™, tamaño de poro 0,45μm están disponibles en una amplia gama de diámetros.Compuestas por una membrana de celulosa mixta en color negro o blanco con una superficie con rejilla o lisa.
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han convertido a los filtros de membrana MF-Millipore™ en una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación.Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™.
Características y ventajas:
- Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
- Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada
- Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
0,45 μm | |
60 ml/min x cm2 | |
2 l/min x cm4 | |
Plano | |
150 µm | |
Hidrófilo | |
1,85 in | |
4,7 cm |
≥1,8 bares, aire con agua | |
Ésteres de celulosa mixta (MCE) | |
No estéril | |
Medición gravimétrica | |
HAWP | |
50Pack | |
Membranas de filtración | |
1,85 in | |
47 mm |