Learn More
Tocris Bioscience™ Mibefradil dihydrochloride
CaV3.x blocker
Marca:  Tocris Bioscience™ 2198/10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18785776
  • 313.00€ / 10 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Mibefradil dihydrochloride is a Ca2+ channel blocker with moderate selectivity for T-type Ca2+ channels displaying IC50 values of 2.7 μM and 18.6 μM for T-type and L-type channels respectively. Antihypertensive agent.
Especificaciones
Especificaciones
>97%
Mibefradil dihydrochloride
Mibefradil dihydrochloride
10 mg
568.56
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación