Learn More
Tocris Bioscience™ Mibefradil dihydrochloride
CaV3.x blocker
313.00€ - 1175.00€
Especificaciones
Pureza | >97% |
---|---|
Tipo de producto | Mibefradil dihydrochloride |
Peso molecular | 568.56 |
Inhibidores | Mibefradil dihydrochloride |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18785776
|
Tocris Bioscience™
2198/10 |
10 mg |
313.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18093982
|
Tocris Bioscience™
2198/50 |
50 mg |
1175.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Ca2+ channel blocker with moderate selectivity for T-type Ca2+ channels displaying IC50 values of 2.7 μM and 18.6 μM for T-type and L-type channels respectively. Antihypertensive agent.Especificaciones
>97% | |
Mibefradil dihydrochloride | |
568.56 | |
Mibefradil dihydrochloride |
Para uso exclusivo en investigación