Learn More
SI Analytics™ Viscosímetro Micro-Ubbelohde
Determine el número límite de viscosidad de polímeros. El viscosímetro Micro-Ubbelohde SI Analytics™ incluye marcas de anillo para garantizar que se pueden comprobar mediante mediciones manuales.
Marca: SI Analytics™ 285401144
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adecuado para la medición manual y automática de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes altamente volátiles y mediciones de alta o baja temperatura, y mediciones de cantidades mínimas de sustancias o productos de lavado
- El flujo mínimo recomendado en tiempo es de 200 segundos
- Calibrado
- Con constante para mediciones automáticas
- Cantidad de llenado de 3 a 4 ml
Especificaciones
Viscosímetro | |
Sí | |
DIN 55 350, parte 18 y DIN 51562, parte 2 | |
Para determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano | |
De 3 a 4 ml |
40 a 800 cSt | |
1K | |
Marcas anulares | |
1,26mm de diámetro |