Learn More
SI Analytics™ Viscosímetro Micro-Ubbelohde
Determine el número límite de viscosidad de polímeros. El viscosímetro Micro-Ubbelohde SI Analytics™ incluye marcas de anillo para garantizar que se pueden comprobar mediante mediciones manuales.
528.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Viscosímetro |
---|---|
Calibrated | Sí |
Certificaciones/conformidad | DIN 55 350, parte 18 y DIN 51562, parte 2 |
Incluye | Marcas anulares |
Para utilizar con (aplicación) | Para determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano |
Código de producto | Marca | Constante aproximada | Intervalo de viscosidad | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Constante aproximada | Intervalo de viscosidad | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10090071
|
SI Analytics™
285401103 |
0,01K | De 0,4 a 6 cSt | 0,4mm de diámetro |
528.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10537371
|
SI Analytics™
285401128 |
0,1K | De 4 a 60 cSt | 0,70mm de diámetro |
528.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10159990
|
SI Analytics™
285401136 |
0,3K | De 12 a 180 cSt | 0,95mm de diámetro |
528.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10121721
|
SI Analytics™
285401144 |
1K | 40 a 800 cSt | 1,26mm de diámetro |
528.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Adecuado para la medición manual y automática de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes altamente volátiles y mediciones de alta o baja temperatura, y mediciones de cantidades mínimas de sustancias o productos de lavado
- El flujo mínimo recomendado en tiempo es de 200 segundos
- Calibrado
- Con constante para mediciones automáticas
- Cantidad de llenado de 3 a 4 ml
Especificaciones
Viscosímetro | |
DIN 55 350, parte 18 y DIN 51562, parte 2 | |
Para determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano |
Sí | |
Marcas anulares | |
De 3 a 4 ml |