Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-Well Reaction Tube/Tray/Retainer Set, 0.2 mL
Marca: Applied Biosystems™ 403086
1445.85 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Includes: Contiene 100 conjuntos de tubos de reacción/bandejas/retenedores de 96 pocillos MicroAmp. Almacenar a temperatura ambiente.
Requires : Sellado de tubos con tapones o sellado completo de la placa
Descripción
Diseñados de forma óptima para PCR precisa en termocicladores de 0,2 ml de Applied Biosystems.
- Económico embalaje a granel de 100 unidades
- No estéril y esterilizable en autoclave esterilizable en autoclave
- Puede usarse con todos los instrumentos que tienen cubiertas de muestras calientes, para eliminar la condensación y la necesidad de una capa de aceite mineral.
- Los exclusivos tubos de reacción MicroAmp patentados son esenciales para las PCR de alto rendimiento y que garantizan la máxima uniformidad de temperatura y amplificación para las muestras.
Consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
Especificaciones
Contiene 100 conjuntos de tubos de reacción/bandejas/retenedores de 96 pocillos MicroAmp™. Almacenar a temperatura ambiente. | |
Natural | |
Termociclador 2720, Termociclador 6100, GeneAmp 9700, Termociclador 2720 | |
100 conjuntos |
MicroAmp™ | |
Conjunto de tubos de reacción/bandejas/retenedores de 96 pocillos | |
Placas de 96 pocillos |
Título del producto
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido