Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-Well Reaction Tube/Tray/Retainer Set, 0.2 mL
842.00€ - 2835.00€
Especificaciones
Línea de productos | MicroAmp™ |
---|---|
Color | Natural |
Tipo de producto | Conjunto de tubos de reacción/bandejas/retenedores de 96 pocillos |
Compatibilidad de placas | Placas de 96 pocillos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10620616
|
Applied Biosystems™
403083 |
20 conjuntos |
842.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10016104
|
Applied Biosystems™
403086 |
100 conjuntos |
2835.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Diseñados de forma óptima para PCR precisa en termocicladores de 0,2 ml de Applied Biosystems.
- Económico embalaje a granel de 100 unidades
- No estéril y esterilizable en autoclave esterilizable en autoclave
- Puede usarse con todos los instrumentos que tienen cubiertas de muestras calientes, para eliminar la condensación y la necesidad de una capa de aceite mineral.
- Los exclusivos tubos de reacción MicroAmp patentados son esenciales para las PCR de alto rendimiento y que garantizan la máxima uniformidad de temperatura y amplificación para las muestras.
Consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
Especificaciones
MicroAmp™ | |
Natural | |
Conjunto de tubos de reacción/bandejas/retenedores de 96 pocillos | |
Placas de 96 pocillos |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.