Learn More
Thermo Scientific™ Acoplamientos de tubos Microbore
Los acoplamientos de tubos Microbore están diseñados para usarse con las bombas de caudal variable Manostat™ Carter.
Marca: Thermo Scientific™ 72460279
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los acoplamientos de tubos Thermo Scientific™ Microbore están diseñados para usarse con las bombas de flujo variable Manostat™ Carter.
PVC Tygon™ R-3603
- Material termoplástico basado en PVC Tygon R-3603 con plastificador
- Material rígido firme
- Transparente, incoloro
- Intervalo de temperatura de - 50 ° a + 74 °C
- FDA 21 CFR 175.300
Silicona curada al platino
- Caucho termofijado
- Polímeros de siloxano y sílice amorfa
- Excelente resistencia a la compresión
- Material flexible
- Traslúcido, entre incoloro y ámbar claro
- Intervalo de temperatura de - 51 ° a + 232 °C
- Clase IV de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.300
Pharmed / Santoprene
- Elastómero termoplástico
- Material basado en polipropileno con aceite mineral USP
- Excelente resistencia a la tracción
- Opaco, color beis
- Intervalo de temperatura de - 59 ° a + 135 °C
- Cumplen las normas de Clase IV de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.2600, aprobación NSF (norma 51)
Fluoroelastómero Viton™
- Caucho termofijado
- Viton B (flúor al 67 %)
- Material rígido firme
- Opaco, color negro
- Intervalo de temperatura de - 32 ° a + 205 °C
Especificaciones
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.2600, con aprobación NSF (estándar 51) | |
0.109 in. | |
Caucho termofijado, polímeros de siloxano, sílice amorfa | |
Bombas de caudal variable Manostat Carter | |
-51 °C | |
48 | |
Translúcido, entre incoloro y ámbar claro | |
232°C |
Tubos de microcalibre | |
2,79 mm | |
1.88 in., 48 mm | |
-60 °F | |
Thermo Scientific™ | |
6/paquete | |
460°F |