Learn More
Thermo Scientific™ Acoplamientos de tubos Microbore
Los acoplamientos de tubos Microbore están diseñados para usarse con las bombas de caudal variable Manostat™ Carter.
113.00€
Especificaciones
Para utilizar con | Bombas de caudal variable Manostat Carter |
---|
Código de producto | Marca | Material | Color | Diámetro interior (métrico) | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Color | Diámetro interior (métrico) | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11997855
|
Thermo Scientific™
72460279 |
Caucho termofijado, polímeros de siloxano, sílice amorfa | Translúcido, entre incoloro y ámbar claro | 2,79 mm | 48 | N/A | |||
Descripción
Los acoplamientos de tubos Thermo Scientific™ Microbore están diseñados para usarse con las bombas de flujo variable Manostat™ Carter.
PVC Tygon™ R-3603
- Material basado en PVC termoplástico Tygon R-3603 con plastificante
- Material rígido firme
- Transparente, incoloro
- Escala de temperatura de - 50 ° a + 74 °C (de - 58 ° a + 165 °F)
- FDA 21 CFR 175.300
Silicona curada al platino
- Caucho termofijado
- Polímeros de siloxano y sílice amorfa
- Excelente resistencia a la compresión
- Material blando
- Traslúcido, entre incoloro y ámbar claro
- Escala de temperatura de - 51 ° a + 232 °C (de - 60 ° a + 460 °F)
- FDA 21 CFR 177.300 de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Pharmed / Santoprene
- Elastómero termoplástico
- Material basado en polipropileno con aceite mineral USP
- Excelente resistencia a la tracción
- Opaco, color beige
- Escala de temperatura de - 59 ° a + 135 °C (de - 75 ° a + 275 °F)
- Cumple con las normas de Clase IV de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.2600, con aprobación NSF (estándar 51)
Fluoroelastómero Viton™
- Caucho termofijado
- Viton B (67 % de flúor)
- Material rígido firme
- Opaco, color negro
- Escala de temperatura de - 32 ° a + 205 °C (de - 25 ° a + 400 °F)
Especificaciones
Bombas de caudal variable Manostat Carter |