Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gradillas para tubos de microcentrífuga
Admite tubos de microcentrífuga de 0,5 ml en un lateral; el lateral opuesto contiene tubos de microcentrífuga de 1,5 ml a 2,0 ml. Los 96 pocillos de cada lateral mantienen los tubos en posición vertical en una matriz de 8 x 12.
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18845-0026
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los colores de la gradilla ayudan en la organización de muestras y en la identificación visual rápida
- Índice alfanumérico que facilita la identificación de los tubos
- El panel lateral mate admite cinta o etiquetado directo
- Asas moldeadas que proporcionan un agarre seguro para el transporte
- Se puede utilizar para almacenar en el congelador con temperaturas de hasta -80°C (-112°F)
- Esterilizables en autoclave a 121°C (250°F)
- Dimensiones totales (L x An x Al) 21,3 x 11,4 x 2,7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16 in.)
Especificaciones
Panel lateral mate para el etiquetado | |
No | |
Esterilizable en autoclave, 121 °C | |
Microtubos (96) | |
96 | |
Microtubos de 1,5 a 2,0 ml | |
- 80 °C | |
213 mm | |
27 mm |
Gradilla para microtubos | |
8 x 12 | |
Naranja | |
Polipropileno | |
Rectángulo | |
5/paq. | |
213 x 114 x 27 mm | |
114 mm |
Título del producto
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gradillas para tubos de microcentrífuga > Color: Naranja
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido