Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gradillas para tubos de microcentrífuga
Admite tubos de microcentrífuga de 0,5 ml en un lateral; el lateral opuesto contiene tubos de microcentrífuga de 1,5 ml a 2,0 ml. Los 96 pocillos de cada lateral mantienen los tubos en posición vertical en una matriz de 8 x 12.
87.60€ - 141.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla para microtubos |
---|---|
Incluye | Panel lateral mate para el etiquetado |
Cierre incluido | No |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave, 121 °C |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15550062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0009 |
Natural |
109.18€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15353677
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0010 |
Lavanda | N/A | N/A | N/A | |||||
15560062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0011 |
Negro | N/A | N/A | N/A | |||||
12684105
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0018 |
Varios fluorescentes |
141.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15530072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0019 |
Azul fluorescente | N/A | N/A | N/A | |||||
15540072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0020 |
Verde fluorescente | N/A | N/A | N/A | |||||
15550072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0021 |
Naranja fosforito | N/A | N/A | N/A | |||||
15560072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0022 |
Amarillo fluorescente | N/A | N/A | N/A | |||||
15570072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0023 |
Rosa fluorescente | N/A | N/A | N/A | |||||
15373677
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0025 |
Verde | N/A | N/A | N/A | |||||
15580072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0026 |
Naranja | N/A | N/A | N/A | |||||
15383677
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0027 |
Rosa | N/A | N/A | N/A | |||||
15590072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0028 |
Amarillo | N/A | N/A | N/A | |||||
15393677
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0029 |
Azul | N/A | N/A | N/A | |||||
15500082
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0030 |
Rojo | N/A | N/A | N/A | |||||
15303687
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0031 |
Varios |
130.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Los colores de la gradilla ayudan en la organización de muestras y en la identificación visual rápida
- Índice alfanumérico que facilita la identificación de los tubos
- El panel lateral mate admite cinta o etiquetado directo
- Asas moldeadas que proporcionan un agarre seguro para el transporte
- Se puede utilizar para almacenar en el congelador con temperaturas de hasta -80°C (-112°F)
- Esterilizables en autoclave a 121°C (250°F)
- Dimensiones totales (L x An x Al) 21,3 x 11,4 x 2,7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16 in.)
Especificaciones
Gradilla para microtubos | |
No | |
Esterilizable en autoclave, 121 °C | |
Polipropileno | |
Microtubos de 1,5 a 2,0 ml | |
- 80 °C | |
213 mm | |
27 mm |
Panel lateral mate para el etiquetado | |
8 x 12 | |
Microtubos (96) | |
96 | |
5/paq. | |
213 x 114 x 27 mm | |
114 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gradillas para tubos de microcentrífuga